Learn More
Bicarbonate de sodium, + de 99 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11994301 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
11994301 1 kg Flacon en verre 1kg
11904311 250 g Flacon en verre 250g
2 options
Code produit. 11994301
Marque: Thermo Scientific 446230010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate
Point de fusion 270.0°C
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire NaHCO3
Merck Index 15,8719
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité HPLC