Learn More
Bicarbonate de sodium (poudre blanche fine), Fisher BioReagents™
Code produit 10244683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10244683 500 g Flacon poly 500g
10553325 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10244683 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP328500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 144-55-8 ∣ CHNaO3 ∣ 84,01 g/mol
Bicarbonate de sodium (poudre blanche fine)
Ce sel de sodium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bicarbonate
Point de fusion 270 °C
Couleur Blanc
pH 8.3
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 500 g
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon poly
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté 99,7 % à 100,3 %
Qualité Non classé