Learn More
Bicarbonate de sodium, poudre, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15598134 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15598134 2.5 kg Flacon en verre ambré à col large 2.50kg
15588134 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15598134 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 350905
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bicarbonate
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté 100.5%
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.20kg