Learn More
Bicarbonate de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, Solstice
Code produit 15603420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
4 pièces
500g
50kg
5kg
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15603420 1 kg 1kg
15623420 500 g 500g
15663420 6 x 500 g 6 pièces
15643420 5 kg 5kg
15653420 6 x 1 kg 6 pièces
15613420 4 x 5 kg 4 pièces
15633420 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15603420 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 314371KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    51.57€ / 1kg
    Économisez 5.43€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., poudre, ≥ 99,7 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bicarbonate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaHCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau, 50g/L
Poids de la formule 84,01g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité ACS/certifié pur