Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050034
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11327748 2 g -
11307748 10 g 10g
11317748 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11327748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033505.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
Sodium bis(trimethylsilyl)amide is used as a base in organic synthesis as well as to deprotonate other compounds containing weakly acidic O-H, S-H, and N-H bonds. It is used to prepare amines by reacting with alkyl halides. It finds application in certain organic reactions viz. generation of carbenes by dehydrohalogenation of halocarbons and Wittig reagents by deprotonation of phosphonium salts. It accelerates the polymerization of pheneylacetylene in conjunction with rhodium(I) catalysis. Furthermore, it is used for the preparation of lanthanide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1070-89-9
Formule moléculaire C6H18NNaSi2
Poids moléculaire (g/mol) 183.377
Numéro MDL MFCD00009835
Clé InChI WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
CID PubChem 2724254
Nom IUPAC sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Point de fusion 171°C to 175°C
Couleur Blanc
Odeur Odorless
Formule linéaire (CH3)3SiNNaSi(CH3)3
Quantité 2 g
Numéro UN UN3096
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hexane,toluene,ether,terahydrofuran,benzene and toluene.
Poids de la formule 183.38
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline