Learn More
Oxyde de bismuth de sodium, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448006
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11448006
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14073.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12232-99-4 | BiNaO3 | 279.967 g/mol
Sodium bismuthate oxide is used as an oxidant in the preparation of hexavalent Americium (Am) during the separation of Am from the lanthanides., hydrothermal synthesis of bismuth oxychloride (BiOCl) micrometer-sized single crystals. It is also used as a precursor in the synthesis of bismuth nanoforms under microwave (MW) irradiation. It used to converts almost any manganese compound to permanganate, which is easily assayed spectrophotometrically.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘oxyde de bismuthate de sodium est utilisé comme oxydant dans la préparation de l‘américium hexavalent (Am) pendant la séparation d‘Am des lanthanides, synthèse hydrothermique de cristaux uniques de taille micrométrique de bismuth oxychloride (BiOCl). Il est également utilisé comme précurseur dans la synthèse de nanoformes de bismuth sous irradiation par micro-ondes (MW). Il est utilisé pour convertir presque tout composé de manganèse en permanganate, qui est facilement dosé par spectrophotométrie.
Solubilité
Soluble dans l‘acide aqueux. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12232-99-4
Formule moléculaire BiNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 279.967
Numéro MDL MFCD00003474
Clé InChI PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
CID PubChem 4063671
Nom IUPAC dioxo(oxydo)bismuth de sodium
SMILES [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bismuth oxide
Quantité 500 g
Merck Index 14,8585
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 279.97
Pourcentage de pureté 80%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic