Learn More
Bisulfate de sodium monohydraté, 97 %, extra pur, réactif, cristaux, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10147850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10147850 500 g Flacon en verre 500g
10288513 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
15149153 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10147850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419435000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.80€
    44.80€ / 500g
    Économisez 3.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10034-88-5 | H3NaO5S | 138.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-88-5
Formule moléculaire H3NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 138.07
Numéro MDL MFCD00149210
Clé InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
CID PubChem 23673662
Nom IUPAC hydrogénosulfate de sodium hydraté
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bisulfate monohydrate
Point de fusion 58.0°C
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire NaHSO4·H2O
Merck Index 15,8722
Informations sur la solubilité Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4
Poids de la formule 138.08
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bisulfate monohydrate