Learn More
Bisulfate de sodium monohydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12644937 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12644937 10 kg Récipient en plastique 10kg
12624937 500 g Flacon en verre 500g
12612680 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12644937 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 125000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    384.00€ / 10kg
    Économisez 25.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10034-88-5 ∣ H3NaO5S ∣ 138.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-88-5
Formule moléculaire H3NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 138.07
Numéro MDL MFCD00149210
Clé InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
CID PubChem 23673662
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium bisulfate monohydrate
Point de fusion 58.0°C
Forme physique Adhering Crystals
Quantité 10 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire NaHSO4·H2O
Merck Index 15,8722
Informations sur la solubilité Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4
Nom IUPAC hydrogénosulfate de sodium hydraté
Poids de la formule 138.08
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement