Learn More
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit 15612320 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15612320 100 g Flacon poly 100g
15632320 500 g Flacon poly 500g
15622320 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15612320 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 233714100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-88-5
Formule moléculaire H3NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 138.07
Numéro MDL MFCD00149210
Clé InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
CID PubChem 23673662
Nom IUPAC sodium hydrate hydrogen sulfate
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bisulfate Monohydrate
Point de fusion 58°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Formule linéaire NaHSO4 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 138.08g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Conditionnement Flacon poly
Aspect Moist crystals
Densité 2.12g/cm3