Learn More
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit 15632320 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15632320 500 g Flacon poly 500g
15612320 100 g Flacon poly 100g
15622320 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15632320 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 233714500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-88-5
Formule moléculaire H3NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 138.07
Numéro MDL MFCD00149210
Clé InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
CID PubChem 23673662
Nom IUPAC sodium hydrate hydrogen sulfate
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bisulfate Monohydrate
Point de fusion 58°C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Formule linéaire NaHSO4 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 138.08g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Conditionnement Flacon poly
Aspect Moist crystals
Densité 2.12g/cm3