Learn More
Monohydrate de bisulfate de sodium, puriss. p.a., ≥ 99,0 % (T), Honeywell™
Code produit 15686810 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15686810 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15686810 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 71657500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (T)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bisulfate monohydrate
CAS 10034-88-5
Quantité 500 g
Formule moléculaire H3NaO5S
Formule linéaire NaHSO4 · H2O
Numéro MDL MFCD00149210
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
Clé InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC hydrogénosulfate de sodium hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 138.07
CID PubChem 23673662
Poids de la formule 138.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bisulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydrogensulphate