Learn More
Bisulfite de sodium, pour analyse ACS, 67,1 %, MP Biomedicals™
Code produit 11447872 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447872 100 g -
11457872 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447872 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215257380
Identifiants chimiques
CAS 7631-90-5
Formule moléculaire NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 103.05
Numéro MDL MFCD00003530
Clé InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
CID PubChem 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nom IUPAC sulfite de sodium
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bisulfite
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 100 g
Poids de la formule 104.7
Densité 1.326g/cm3 at 20°C