Learn More
Bisulfite de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit 15692630 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15692630 5 g 5g
15652630 100 g 100g
15682630 500 g 500g
15662630 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15692630 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2439735G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7631-90-5
Formule moléculaire NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 103.05
Numéro MDL MFCD00003530
Clé InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
CID PubChem 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nom IUPAC sulfite de sodium
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bisulfite
Quantité 5 g
Qualité Réactif ACS