Learn More
Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5) |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-1 |
| Poids de la formule | 103.9544 |