Learn More
Solution de bisulfite de sodium, purum, ∼ 40 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15691310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15691310 1 L 1L
15601320 2.5 L 2.50L
15611320 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15691310 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 134381L
Quantité Prix
1 39.77€ / 1L
10 37.23€ / 1L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum, ∼40 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-90-5
Formule moléculaire NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 103.05
Numéro MDL MFCD00003530
Clé InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
CID PubChem 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nom IUPAC hydrosulfite de sodium
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bisulfite Solution
Quantité 1 L
Formule linéaire NaHSO3
Numéro UN 3082
Poids de la formule 104.06g/mol
Qualité purum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40%