Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 8,0
Code produit 15492909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492909 500 mL 500mL
15482909 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492909 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60068.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.34€
    99.65€ / 500mL
    Économisez 19.69€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
It is a component of many detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is also used to make buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, as an anti-fungal compound for fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a precursor for other boron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un composant de nombreux détergents, cosmétiques et glaçures émaillées. Il est également utilisé dans la préparation de solutions tampons en biochimie, notamment comme : retardateur d’incendie, composé antifongique pour la fibre de verre, flux en métallurgie, boucliers de capture de neutrons pour les sources radioactives, agent de texturage dans la cuisson et précurseur pour d’autres composés de bore.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-43-4
Formule moléculaire B4Na2O7
Poids moléculaire (g/mol) 201.21
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium borate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 8.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.