Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 8,5
Description
This product is ideally suited for many biological applications, including biochemical, molecular biological, cell biological, histological, and immunological research and lab procedures. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ce produit est parfaitement adapté à de nombreuses applications biologiques, notamment la recherche biochimique, moléculaire biologique, cellulaire biologique, histologique et immunologique et les procédures de laboratoire. Il peut être utilisé pour diluer les substances et dans les procédures de revêtement. Des additifs tels que Tween 20 et du lait en poudre peuvent être utilisés pour ajouter une fonction de tampon de lavage ou de tampon de blocage.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 25 degrés C. Ce produit est relativement stable dans cette condition. Meilleur résultat obtenu avec utilisation dans les 6/8 mois suivant l’achat.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium borate buffer soln. |
| Concentration | Solution de tampon 0.5M |
| pH | 8.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |
Safety and Handling
- Sodium borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium tetraborate