Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 9,0
Code produit 15465819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465819 500 mL 500mL
15455819 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465819 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63637.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.42€
    100.65€ / 500mL
    Économisez 22.77€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le borate de sodium est utilisé comme borax anhydre pour la recherche en protéomique, utilisé dans la fabrication de glaçures et d’émaux, un composant dans les agents de tannage ; durcissement et conservation des peaux, agent utilisé dans les composés de nettoyage, utilisé pour le vieillissement artificiel du bois, comme conservateur, seul ou avec d’autres antiseptiques contre les champignons du bois, utilisé dans les tissus et le bois ignifuges, utilisé comme antiseptique, utilisé dans les détergents, astringent pour les muqueuses.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-43-4
Formule moléculaire B4Na2O7
Poids moléculaire (g/mol) 201.21
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium borate buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration 0.5 M
pH 9.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Fully miscible.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium borate