Learn More
Borate de sodium, 10-hydraté, N.F., J.T. Baker™
Code produit 15538144 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15538144 500 g Flacon poly 500g
15548144 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15538144 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 357401
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Formule moléculaire Na2B4O7·10H2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Borate
Note relative au nom 10-Hydrate
Quantité 500 g
Poids de la formule 381.37
Qualité NF
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.73kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • SODIUM BORATE,10-HYDR
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate