Learn More
Borate de sodium, 10-hydraté, N.F., J.T. Baker™
Code produit 15548144 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15548144 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15548144 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 357405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.50€
    367.97€ / 2.5kg
    Économisez 164.53€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2027
CAS: 1303-96-4 | Formula: Na2B4O7·10H2O | Weight: 381.37 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Formule moléculaire Na2B4O7·10H2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Borate
Note relative au nom 10-Hydrate
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.73kg
Poids de la formule 381.37
Pourcentage de pureté 101.6%
Qualité NF
compliance-icons
Identifiant produit
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate