Learn More
Borate de sodium, ACS, AR, granulaire, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15548754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15548754 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15548754 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 745706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.46€
    380.64€ / 2.5kg
    Économisez 134.82€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Borate
Note relative au nom 10-Hydrate
CAS 1303-96-4
Forme physique Granulaire
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire Na2B4O7·10H2O
Poids de la formule 381.37
Qualité ACS
Conditionnement Poly
compliance-icons
Identifiant produit
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate