Learn More
Borate de sodium décahydraté, 99,5-102,0 %, (cristallin/qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11434642 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11434642 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11434642 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219143605
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Borate Decahydrate
CAS 1303-96-4
Forme physique Cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5-102.0%
Formule moléculaire Na2B4O7 · 10H2O
Poids de la formule 381.37
Qualité Réactif ACS