Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Sodium Borate |
| Note relative au nom | Décahydrate |
| CAS | 1303-96-4 |
| Quantité | 1 kg |
| Densité | 2.367 g/mL |
| Formule moléculaire | B4Na2O7·10H2O |
| Synonyme | Sodium Tetraborate, Borax, Fused |
| Poids de la formule | 381.37 |
| Qualité | ACS |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- borate de sodium décahydraté, ACS
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?