Learn More
Borate de sodium, décahydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11414642 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11414642 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414642 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02191436.5
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Utilisé dans les laboratoires de biochimie et de chimie pour la préparation de solutions tampons. Borate de sodium, décahydraté, MP Biomedicals est un minéral et un sel d'acide borique, souvent appelé borax. Il est également utilisé comme engrais à base de macronutriments et pour nettoyer les outils en taxidermie.
Le terme borax est utilisé pour désigner un certain nombre de minéraux ou de composés chimiques étroitement apparentés qui diffèrent par leur teneur en eau cristalline, mais il fait généralement référence au décahydrate. Le borate de sodium est utilisé dans de nombreuses applications :
  • Pour préparer des solutions tampons, par exemple pour l'électrophorèse sur gel d'ADN, comme le tampon TBE (Tris/Borate/EDTA) ou SB (Borate de sodium), ou encore le tampon BBS (solution saline tamponnée au borate) dans les procédures de revêtement.
  • En tant qu'engrais à base de micronutriments pour corriger les sols carencés en bore
  • Nettoyer la cavité crânienne d'un crâne en vue de son montage
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Borate Decahydrate
CAS 1303-96-4
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99,5 – 105,0 %
Formule moléculaire B4Na2O7.10H2O
Informations sur la solubilité 1g dissout dans 16M d’eau, 0,6 mL d’eau bouillante, ∼/mL de glycéral ; insoluble dans l’alcool.
Poids moléculaire (g/mol) 381.37
Poids de la formule 381,37 g/mol
Qualité Réactif ACS