Learn More
Borohydrure de sodium, solution 0,5 M dans le diglyme, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10501451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10501451 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10501451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 191131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40€
    59.65€ / 100mL
    Économisez 11.75€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium borohydride
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.5M Solution in Diglyme
CAS 16940-66-2, 111-96-6
Concentration 0.45 to 0.55M
Densité 0.9450g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.945
Formule moléculaire BH4Na
Formule linéaire NaBH4
Numéro MDL MFCD00003518
Quantité 100 ml
Point d’éclair 69°C
Fieser 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Merck Index 15, 8727
Forme physique Liquide
Synonyme Sodium tetrahydroborate, SBH
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water, reacts with hot water.
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
Nom IUPAC boranucléide de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Poids de la formule 37.82
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium borohydride, 0.5 M solution in diglyme
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.