Learn More
Borohydrure de sodium, solution à 12 % dans 40 % aq. Solution NaOH, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 130.0°C to 135.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium borohydride |
| CAS | 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Gravité spécifique | 1.4 |
| Densité | 1.4000g/mL |
| Formule moléculaire | BH4Na |
| Afficher plus |