Learn More
Solution de borohydrure de sodium à 12 % dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 40 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 130.0°C to 135.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium borohydride |
| Note relative au nom | 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution |
| CAS | 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |
| Formule moléculaire | BH4Na |
| Formule linéaire | NaBH4 |
| Numéro MDL | MFCD00003518 |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.