Learn More
Solution de borohydrure de sodium à 12 % dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 40 %
Code produit 11360836 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11360836 2.5 L Flacon en plastique 2.50L
10310424 100 mL Flacon en plastique 100mL
10248893 250 mL Flacon en plastique 250mL
10413205 1 L Flacon en plastique 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11360836 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389930025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    202.65€ / 2.5L
    Économisez 39.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 16940-66-2 | BH4Na | 37,83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 130.0°C to 135.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium borohydride
Note relative au nom 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.4
Densité 1.4000g/mL
Formule moléculaire BH4Na
Formule linéaire NaBH4
Numéro MDL MFCD00003518
Merck Index 15, 8727
Synonyme Sodium tetrahydroborate, SBH
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely soluble
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
Nom IUPAC sodium boranuide
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Poids de la formule 37.82
Pourcentage de pureté 11 to 13%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement