Learn More
Borohydrure de sodium, 98 %, granulés, env. 3 mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617591 100 g Flacon en verre 100g
10422895 500 g Bouteille en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10617591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419471000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16940-66-2
Formule moléculaire BH4Na
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Numéro MDL MFCD00003518
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sodium tetrahydroborate, SBH
Nom IUPAC sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium borohydride
Point de fusion 360.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Granulés
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire NaBH4
Numéro UN 1426
Fieser 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Merck Index 15, 8727
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents
Poids de la formule 37.83
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium borohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.