Learn More
Borohydrure de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Borohydride |
| CAS | 16940-66-2 |
| Quantité | 250 g |
| Formule moléculaire | BH4Na |
| Synonyme | Tetrahydroborate(1-) Sodium, Borol, Colorstrip 2000, Hidkitex DF, Hydrifin, Sodium Borohydrate, Sodium Borohydride, Sodium Borohydride, NaBH4, Sodium Hydroborate, Sodium Tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate, Sodium Tetrahydroborate(1-), VenMet |
| Formule InChI | InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1 |
| SMILES | [BH4-].[Na+] |
| Nom IUPAC | sodium;boranuide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 37.83 |
| Poids de la formule | 38.0304 |