Learn More
Borohydrure de sodium, (solution VenPure(TM)), solution aqueuse à 12 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13236339 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13236339 2.5 L 2.50L
13226339 100 mL 100mL
13266339 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13236339 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448510025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00€
    199.00€ / 2.5L
    Économisez 15.00€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16940-66-2 ∣ BH4Na ∣ 37.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 130.0°C to 135.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium borohydride
Note relative au nom VenPure™ solution, 12% aq. solution
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Forme physique Liquid
Quantité 2.5 L
Conditionnement Plastic Bottle
Gravité spécifique 1.4
Densité 1.4000g/mL
Formule moléculaire BH4Na
Formule linéaire NaBH4
Numéro MDL MFCD00003518
Merck Index 15,8727
Synonyme SBH, Sodium tetrahydroborate
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely soluble
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
Nom IUPAC boranucléide de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Poids de la formule 37.82
Pourcentage de pureté 12%
Qualité Ungraded