Learn More
Bromate de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10419380 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
missing translation for 'unitSize':
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
10419380 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10419380 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' S/2600/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Point de fusion 381°C
CAS 7789-38-0
Couleur Blanc
pH 7
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire BrNaO3
Numéro MDL 3476
Synonyme sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
Clé InChI XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Nom IUPAC bromate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 150.891
CID PubChem 23668195
ChEBI CHEBI:75229
Poids de la formule 150.9g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium bromate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement