Learn More
Bromate de sodium, solstice
Code produit 15610580 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15610580 25 kg 25kg
15600580 250 g 250g
15690570 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15610580 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 0215125KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
≥ 99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-38-0
Formule moléculaire BrNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 150.891
Numéro MDL MFCD00003476
Clé InChI XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
CID PubChem 23668195
ChEBI CHEBI:75229
Nom IUPAC bromate de sodium
SMILES [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bromate
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 25 kg
Formule linéaire NaBrO3
Numéro UN 1494
Poids de la formule 150,89g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Densité 3,339g/mL à 25 °C