Learn More
Bromate de sodium, TRC
Code produit 30414770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414770 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414770 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS96008050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bromate
CAS 7789-38-0
Quantité 50 g
Formule moléculaire NaBrO3
Formule InChI InChI=1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]Br(=O)=O
Nom IUPAC bromate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 150.89
Poids de la formule 149.8929