Learn More
Bromate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Bromate |
| CAS | 7789-38-0 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | NaBrO3 |
| Formule InChI | InChI=1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]Br(=O)=O |
| Nom IUPAC | bromate de sodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.89 |
| Poids de la formule | 149.8929 |