Learn More
Bromate de sodium, TRC
Product Code. 30426151
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30426151 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30426151 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS96008010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium Bromate
CAS 7789-38-0
Quantité 10 g
Formule moléculaire NaBrO3
Formule InChI InChI=1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]Br(=O)=O
Nom IUPAC bromate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 150.89
Poids de la formule 149.8929