Learn More
Bromure de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10174620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10174620 500 g Flacon en plastique 500g
10107903 100 g Flacon en plastique 100g
10115793 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10174620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 246905000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-15-6
Formule moléculaire BrNa
Poids moléculaire (g/mol) 102.89
Numéro MDL MFCD00003475
Clé InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CID PubChem 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1390.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium bromide
Point de fusion 755.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 5 to 8.8 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire NaBr
Fieser 12,445; 13,46
Merck Index 15, 8729
Informations sur la solubilité Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol
Nom IUPAC bromure de sodium
Poids de la formule 102.89
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique