Learn More
Bromure de sodium, 99+ % (poids sec), eau < 1,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478833 1000 g 1000g
11488833 250 g 250g
11498833 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478833 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10552.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de sodium est utilisé dans des applications pharmaceutiques, utilisées dans le traitement photographique et dans des produits chimiques intermédiaires pour la production de produits chimiques et de bromures. Il est largement utilisé comme anticonvulsant. Également utilisé pour la préparation de fluides de forage, de fluides de remplissage et de formulations de boues de forage.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, soluble dans l‘alcool.
Remarques
Il est thermiquement et chimiquement stable. Hygroscopique. Le bromure de sodium est ininflammable et lorsqu‘il est fortement chauffé, il peut émettre des vapeurs de brome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-15-6
Formule moléculaire BrNa
Poids moléculaire (g/mol) 102.89
Numéro MDL MFCD00003475
Clé InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CID PubChem 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1390°C
Nom chimique ou matériau Sodium bromide
Point de fusion 755°C
Note relative au nom Water <1.0%
Quantité 1000 g
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Merck Index 14,8594
Informations sur la solubilité Soluble in water,soluble in alcohol.
Nom IUPAC sodium bromide
Poids de la formule 102.89
Pourcentage de pureté ≥99%
Indice de réfraction 1.6412
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.203