Learn More
Bromure de sodium, 99+ %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1390.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium bromide |
| Point de fusion | 755.0°C |
| Note relative au nom | Anhydrous |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 7 (5% soln. at 20°C) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (on dry substance) (Argentometry) |
| Formule linéaire | NaBr |
| Afficher plus |