Learn More
Bromure de sodium, ≥ 99 %, ReagentPlus™, Honeywell Fluka™
Code produit 15682070 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Tambour avec revêtement intérieur
Conditionnement:
12kg
2.50kg
500g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15682070 12 kg Tambour avec revêtement intérieur 12kg
15602080 500 g Flacon poly 500g
15692070 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15612080 6 x 500 g Flacon poly 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15682070 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 22034512KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-15-6
Formule moléculaire BrNa
Poids moléculaire (g/mol) 102.89
Numéro MDL MFCD00003475
Clé InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CID PubChem 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bromide
Quantité 12 kg
Formule linéaire NaBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol, Soluble in water
Nom IUPAC sodium bromide
Poids de la formule 102.89g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus
Conditionnement Tambour avec revêtement intérieur
Tension de vapeur 1mmHg (806°C)