Description
Bromure de sodium, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1390°C |
| Point de fusion | 755°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 8.8 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 500 g |
| Nom IUPAC | bromure de sodium |
| Poids de la formule | 102.89g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |