Learn More
Bromure de sodium, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15690560 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15690560 1 kg 1kg
15610570 500 g 500g
15600570 2.5 kg 2.50kg
15620570 6 x 1 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15690560 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 021191KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-15-6
Formule moléculaire BrNa
Poids moléculaire (g/mol) 102.89
Numéro MDL MFCD00003475
Clé InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CID PubChem 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bromide
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP,USP
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC bromure de sodium
Poids de la formule 102.89g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 1mmHg (806°C)
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Sodium bromide