Learn More
Bromure de sodium, TRC
Code produit 30008083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008083 10 g 10g
30003281 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008083 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS61516010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-15-6
Formule moléculaire Br Na
Poids moléculaire (g/mol) 102.89
Synonyme Sodium bromide, NSC 77384, Sanibrom 40, Sedoneural
Nom IUPAC bromosodium
SMILES [Na]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bromide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Poids de la formule 101.9081