Learn More
Carbonate de sodium, solution étalonnée à 0,05 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461347 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15461347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035609.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
CAS 497-19-8
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Aspect Colourless liquid
Formule moléculaire CNa2O3
Numéro MDL MFCD00003494
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Poids de la formule 105.99
Qualité Ungraded