Learn More
Carbonate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le carbonate de sodium est couramment utilisé comme base inorganique et comme composant tampon dans plusieurs transformations organiques synthétiques dans les industries chimiques et les laboratoires de recherche. Souvent utilisé comme électrolyte, le carbonate de sodium agit comme un très bon conducteur dans le processus d‘électrolyse. En plus d‘être utilisé comme réactif de laboratoire chimique / biologique / biotechnologique commun, il est également utilisé comme adoucisseur d‘eau dans la lessive, la transformation de la pâte de bois, les nettoyants et la fabrication du verre. Il peut être utilisé pour la standardisation des acides et les tests qualitatifs des cations. Lors de la teinture avec des colorants réactifs à la fibre, le carbonate de sodium est utilisé pour assurer une bonne liaison chimique du colorant avec les fibres de cellulose.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le carbonate de sodium est couramment utilisé comme base inorganique et comme composant tampon dans plusieurs transformations organiques synthétiques dans les industries chimiques et les laboratoires de recherche. Souvent utilisé comme électrolyte, le carbonate de sodium agit comme un très bon conducteur dans le processus d‘électrolyse. En plus d‘être utilisé comme réactif de laboratoire chimique / biologique / biotechnologique commun, il est également utilisé comme adoucisseur d‘eau dans la lessive, la transformation de la pâte de bois, les nettoyants et la fabrication du verre. Il peut être utilisé pour la standardisation des acides et les tests qualitatifs des cations. Lors de la teinture avec des colorants réactifs à la fibre, le carbonate de sodium est utilisé pour assurer une bonne liaison chimique du colorant avec les fibres de cellulose.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l‘alcool aq. Insoluble dans le disulfure de carbone, l‘acétone et les acétates d‘alkyle.
Remarques
m.p. 851° (commence à perdre du CO{2} à 400°) Il est hygroscopique dans la nature et absorbe l‘humidité de l‘air. Lors du chauffage, il commence à perdre du dioxyde de carbone à environ 400°C.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium carbonate |
| pH | 11,5 |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 5000 g |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.535 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Densité | 2.53 |
| Beilstein | 4154566 |
| Merck Index | 14,8596 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium carbonate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate