Learn More
Carbonate de sodium, 99,5 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10237353 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10237353 10 kg Récipient en plastique 10kg
10245170 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10143410 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10237353 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123670100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    248.00€ / 10kg
    Économisez 17.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1600.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre granulaire fine
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire Na2CO3
Merck Index 15, 8731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 1% max. (300°C, 2 hrs)
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate