Learn More
Carbonate de sodium, 99,5 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245170 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245170 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10143410 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
10237353 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10245170 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.75€
    38.65€ / 1kg
    Économisez 7.10€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1600.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre granulaire fine
Quantité 1 kg
Perte à la dessiccation 1% max. (300°C, 2 hrs)
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire Na2CO3
Merck Index 15, 8731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate