Learn More
Carbonate de sodium, 99,6 %, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10577182 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10577182 500 g Flacon en plastique 500g
10237813 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10577182 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424285000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    39.65€ / 500g
    Économisez 7.15€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nom IUPAC disodium carbonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre fine
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Densité 2.53
Formule linéaire Na2CO3
Fieser 07,332
Merck Index 15, 8731
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté ≥99.5% (on dried substance)
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate