Learn More
Carbonate de sodium, 99,95 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 1600.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium carbonate |
| Point de fusion | 851.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Quantité | 500 g |
| Perte à la dessiccation | 1% (285°C) max. |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.95% |
| Formule linéaire | Na2CO3 |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium carbonate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.