Learn More
Carbonate de sodium, 99+ %, pour analyse, granulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10104740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10104740 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
10666422 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10638894 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10104740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206800025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00€
    90.00€ / 2.5kg
    Économisez 6.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1600.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre granulaire fine
Quantité 2.5 kg
Perte à la dessiccation 0.5% max. (285°C)
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na2CO3
Fieser 7332
Merck Index 15, 8731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Nom IUPAC carbonate disodique
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate